Learn More
D 13223 (Flupirtine Metabolite), TRC
Codice prodotto. 30351907
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30351907 10 mg 10mg
30351017 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30351907 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD10006510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95777-69-8
Formula molecolare C14H16ClFN4O
Molecular Weight (g/mol) 310.75
Sinonimo D 13223, Flupirtine Metabolite
IUPAC Name N-[2-amino-6-[(4-fluorophenyl)methylamino]pyridin-3-yl]acetamide;hydrochloride
SMILES Cl.CC(=O)Nc1ccc(NCc2ccc(F)cc2)nc1N
Specifica
Materiale o nome chimico N-(2-Amino-6-(((4-fluorophenyl)methyl)amino)-3-pyridinyl)acetamide Hydrochloride
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H15FN4O.ClH/c1-9(20)18-12-6-7-13(19-14(12)16)17-8-10-2-4-11(15)5-3-10;/h2-7H,8H2,1H3,(H,18,20)(H3,16,17,19);1H
Peso formulazione 310.0997