Learn More
D-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30324345
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30324345 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30324345 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA62755550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico D-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid
CAS 79055-68-8
Formula molecolare C5 H12 N O5 P
Quantità 50 mg
Sinonimo 5-Phosphono-D-norvaline, (-)-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, (-)-2-Amino-5-phosphonovaleric Acid, (R)-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, (R)-AP-5, D-(-)-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, D-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, D-2-Amino-5-phosphonovaleric Acid, D-AP-5, D-Aminophosphonovaleric Acid
InChI Formula InChI=1S/C5H12NO5P/c6-4(5(7)8)2-1-3-12(9,10)11/h4H,1-3,6H2,(H,7,8)(H2,9,10,11)/t4-/m1/s1
SMILES N[C@H](CCCP(=O)(O)O)C(=O)O
IUPAC Name (2R)-2-amino-5-phosphonopentanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 197.126
Peso formulazione 197.045