Learn More
D-2-Aminoadipic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11915391 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11915391 5 g 5g
11905391 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11915391 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 441960050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Identificatori chimici
CAS 7620-28-2
Formula molecolare C6H11NO4
Molecular Weight (g/mol) 161.16
InChI Key OYIFNHCXNCRBQI-SCSAIBSYSA-N
Sinonimo d-2-aminoadipic acid, r-2-aminohexanedioic acid, 2r-2-aminohexanedioic acid, d-a-aminoadipic acid, d-, a-aminoadipic acid, r-2-aminoadipic acid, r-2-amino-hexanedioic acid, hexanedioic acid, 2-amino-,--and +, hexanedioic acid, 2-amino-, 2r, d-homoglutamic acid
PubChem CID 165627
ChEBI CHEBI:37025
IUPAC Name (2R)-2-aminohexanedioic acid
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico D-2-Aminoadipic acid
Punto di fusione 186°C to 188°C
Colore White
Analisi elementare 43.60 to 45.84% C, 8.47 to 8.91% N
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Quantità 5 g
Rotazione specifica -20.5
Peso formulazione 161.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder