Learn More
D-(-)-2-Aminobutyric acid, 98+%
Codice prodotto. 11368965
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11368965 5 g 5g
11358965 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11368965 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14096.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2623-91-8 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2623-91-8
Formula molecolare C4H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 103.12
Numero MDL MFCD00064414
InChI Key QWCKQJZIFLGMSD-GSVOUGTGSA-N
Sinonimo d-2-aminobutyric acid, r-2-aminobutanoic acid, d---2-aminobutyric acid, 2r-2-aminobutanoic acid, d-alpha-aminobutyric acid, r---2-aminobutyric acid, h-d-abu-oh, d--2-aminobutyric acid, d-2-aminobutyrate, d-2-aminobutanoic acid
PubChem CID 439691
ChEBI CHEBI:28797
IUPAC Name (2R)-2-aminobutanoic acid
SMILES CC[C@@H](N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico D-(-)-2-Aminobutyric acid
Punto di fusione >300°C
Quantità 5 g
Beilstein 1720934
Optical Rotation −20.5° (c=4.8 in 6N HCl)
Peso formulazione 103.12
Percent Purity ≥98%