Learn More
D(-)-2-Aminobutyric Acid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10359273 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10359273 25 g Bottiglia in vetro 25g
10357610 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10359273 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 152140250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 2623-91-8 | Molecular Formula: C4H9NO2 | Molecular Weight: 103.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2623-91-8
Formula molecolare C4H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 103.12
Numero MDL MFCD00064414
InChI Key QWCKQJZIFLGMSD-GSVOUGTGSA-N
Sinonimo d-2-aminobutyric acid, r-2-aminobutanoic acid, d---2-aminobutyric acid, 2r-2-aminobutanoic acid, d-alpha-aminobutyric acid, r---2-aminobutyric acid, h-d-abu-oh, d--2-aminobutyric acid, d-2-aminobutyrate, d-2-aminobutanoic acid
PubChem CID 439691
ChEBI CHEBI:28797
IUPAC Name (2R)-2-aminobutanoic acid
SMILES CC[C@@H](N)C(O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico D(-)-2-Aminobutyric acid
Punto di fusione >300°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5CH(NH2)CO2H
Quantità 25 g
Beilstein 04, 408
Condizione di rotazione specifica −21.20° (20°C c=2,6N HCl)
Rotazione specifica -21.2
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol,insoluble in ether
Peso formulazione 103.12
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder