Learn More
D-2-(Aminomethyl)-5,5-dimethyl-4-thiazolidinecarboxylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | D-2-(Aminomethyl)-5,5-dimethyl-4-thiazolidinecarboxylic Acid |
| CAS | 2518-70-9 |
| Formula molecolare | C7H14N2O2S |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | (2R-trans)-2-(Aminomethyl)-5,5-dimethyl-4-thiazolidinecarboxylic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H14N2O2S/c1-7(2)5(6(10)11)9-4(3-8)12-7/h4-5,9H,3,8H2,1-2H3,(H,10,11)/t4-,5+/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)S[C@H](CN)N[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC Name | (2R,4S)-2-(aminomethyl)-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 190.26 |
| Peso formulazione | 190.0776 |