Learn More
D-3263 hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16483047
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16483047 50 mg 50mg
16479537 5 mg 5mg
16451599 1 mg 1mg
16427066 100 mg 100mg
16426998 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16483047 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY16162A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
MedChemExpress D-3263 hydrochloride is an enteric-coated, orally bioavailable (transient receptor potential melastatin member 8) TRPM8 agonist.
D-3263 hydrochloride is an enteric-coated, orally bioavailable (transient receptor potential melastatin member 8) TRPM8 agonist.
Specifica
Materiale o nome chimico D-3263 hydrochloride
CAS 1008763-54-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H32ClN3O3
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 140 mg/mL (341.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.O=C1N(CCN)C2=CC(OC)=CC=C2N1C([C@H]3[C@H](C(C)C)CC[C@@H](C)C3)=O
Molecular Weight (g/mol) 409.95
Peso formulazione 409.95
Percent Purity 97.81%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only