Learn More
D-Abequose, TRC
Codice prodotto. 30179133
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179133 25 mg 25mg
30179337 10 mg 10mg
30179589 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30179133 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA01020525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56816-60-5
Formula molecolare C6 H12 O4
Molecular Weight (g/mol) 148.16
Sinonimo Abequose (6CI), 3,6-Dideoxy-D-xylo-hexose;
IUPAC Name (2R,4R,5R)-2,4,5-trihydroxyhexanal
SMILES C[C@@H](O)[C@H](O)C[C@@H](O)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico D-Abequose
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H12O4/c1-4(8)6(10)2-5(9)3-7/h3-6,8-10H,2H2,1H3/t4-,5-,6-/m1/s1
Peso formulazione 148.0736