Learn More
D-Alanine-d7, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | D-Alanine-D7 |
| CAS | 2483831-62-3 |
| Formula molecolare | C3 D7 N O2 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | D-Alanine-N,N,1,2,3,3,3-d7, D-Alanine-d7, (2R)-2-Aminopropanoic-d7 acid, D-Alanine-N,N,O,2,3,3,3-d7, D-Alanine-D7 |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i1D3,2D/hD3 |
| SMILES | [2H]OC(=O)[C@]([2H])(N([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC Name | deuterio (2R)-2,3,3,3-tetradeuterio-2-(dideuterioamino)propanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 96.1363 |
| Peso formulazione | 96.0916 |