Learn More
D-allo-Threonine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | D-allo-Threonine |
| CAS | 24830-94-2 |
| Formula molecolare | C4 H9 N O3 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | D-Allothreonine, Allothreonine, D- (8CI), (2R,3R)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid, (2R,3R)-3-Hydroxy-2-aminobutanoic acid, (2R,3R)-Allothreonine, (R)-Allothreonine, (R)-allo-Threonine, D-allo-Threonine, NSC 206267, allo-D-Threonine |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](O)[C@@H](N)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2R,3R)-2-amino-3-hydroxybutanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 119.12 |
| Peso formulazione | 119.0582 |