Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-alpha-Tocopheryl acetate, 97%
Codice prodotto. 10341161 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10341161 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10341161 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 421060010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 58-95-7 | C31H52O3 | 472.75 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico D-α-Tocopheryl acetate
Nota nome 98%
CAS 58-95-7
Colore Yellow
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C31H52O3
Indice di rifrazione 1.4940 to 1.498
Numero MDL MFCD00072042,MFCD00072052
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 9653
Condizione di rotazione specifica +3° (25°C c=2,in ethanol)
Rotazione specifica + 3
Sinonimo vitamin e acetate, tocopherol acetate, alpha-tocopherol acetate, alfacol, ecofrol, d-alpha-tocopherol acetate, contopheron, tofaxin, ephynal acetate, econ
InChI Key ZAKOWWREFLAJOT-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCC2=C(C)C(OC(C)=O)=C(C)C(C)=C2O1
IUPAC Name 2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-yl acetate
Molecular Weight (g/mol) 472.75
PubChem CID 86472
ChEBI CHEBI:32321
Peso formulazione 472.75
Percent Purity 97%
Forma fisica Viscous Liquid