Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-alpha-Tocopherylquinone, 90-95%
Codice prodotto. 10143211 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10143211 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10143211 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 350305000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7559-04-8 | C29H50O3 | 446.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico D-α-Tocopherylquinone
Nota nome 90-95%
CAS 7559-04-8
Colore Amber to Red
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C29H50O3
Indice di rifrazione 1.4920 to 1.496
Numero MDL MFCD00135657
Quantità 500 mg
Condizione di rotazione specifica +2.00 (25.00°C c=2,in isooctane)
Rotazione specifica + 2
Sinonimo 2-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-chloro, alpha-chloropropionyl chloride, 2-chloropropionic acid chloride, 2-chloropropionylchloride, .alpha.-chloropropionyl chloride, 2-chloropropanyl chloride, 1,2dichloro-1-propanone, 2-chloro-propionylchloride, 1,2-dichloro-1-propanone
InChI Key LTVDFSLWFKLJDQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)CCC1=C(C)C(=O)C(C)=C(C)C1=O
IUPAC Name 2-chloropropanoyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 446.71
PubChem CID 111019
Peso formulazione 446.71
Percent Purity 90-95%
Forma fisica Viscous Liquid