Learn More
R&D Systems™ D-AP5
Codice prodotto. 18004982
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18004982 50 mg 50mg
18024662 1 mg 1mg
18004362 10 mg 10mg
30001053 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 18004982 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 0106/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1272.52€
    1137.15€ / 50mg
    Risparmia 135.37€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective NMDA receptor antagonist; more active form of DL-AP5
Widely used competitive NMDA receptor antagonist. More active form of AP5. Also agonist at quisqualate-sensitized AP6 site where it is less potent than the L-isomer, L-AP5 (Cat. No.0107).
DL Mixture and L-isomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79055-68-8
Formula molecolare C5H12NO5P
Specifica
Materiale o nome chimico D-AP5
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 197.13
Purezza >99%
Peso molecolare 197.127