Learn More
D-AP5, MedChemExpress
Descrizione
D-AP5 (D-APV) is a selective and competitive NMDA receptor antagonist with a Kd of 1.4 μM. D-AP5 (D-APV) inhibits the glutamate binding site of NMDA receptors.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | D-AP5 |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 79055-68-8 |
| Colore | White |
| Quantità | 10 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C5H12NO5P |
| Da utilizzare con (applicazione) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Sinonimo | D-APV D-2-Amino-5-phosphonovaleric acid |
| Informazioni di solubilità | H2O : 27.78 mg/mL (140.92 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only