Learn More
D-Arabinitol-13C5, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | D-Arabinitol-13C5 |
| Formula molecolare | 13C5H12O5 |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | D-Arabitol-13C5, D-Lyxitol-13C5 |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1 |
| SMILES | O[13CH2][13C@@H](O)[13CH](O)[13C@H](O)[13CH2]O |
| IUPAC Name | (2R,4R)-(1,2,3,4,5-13C5)pentane-1,2,3,4,5-pentol |
| Molecular Weight (g/mol) | 157.11 |