Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Arabinose, 99+%
Codice prodotto. 10751241 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10751241 100 g Plastic bottle 100g
10347580 25 g Plastic bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10751241 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 161451000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 28697-53-2 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28697-53-2
Formula molecolare C5H10O5
Molecular Weight (g/mol) 150.13
Numero MDL MFCD00064361,MFCD20731172,MFCD00006609,MFCD00066648,MFCD09864633
InChI Key PYMYPHUHKUWMLA-DEOSMSJNSA-N
Sinonimo alpha-d-arabinopyranose, 2s,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, d--arabinose, alpha-arabinose, a-d-arabinopyranose, alpha-d-arabinopyranose 9ci, 2s,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol
PubChem CID 71313478
IUPAC Name (4S,5R)-oxane-2,3,4,5-tetrol
SMILES OCC(O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico D(-)-Arabinose
Nota nome p.a.
Punto di fusione 152.0°C to 160.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 31, 34
Rotazione specifica − 103.50
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in glycerol and ether
Peso formulazione 150.13
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid