Learn More
D-Arabinose, MP Biomedicals™
Product Code. 11456501 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
Unit Size:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11456501 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11456501 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0219402380
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Spezifikation
CAS 10323-20-3
Molecular Formula C5H10O5
Quantity 100 g
Synonym d---arabinose, d-arabinose, dl-arabinose, arabinose, d, arabinose,d, 2s,3r,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, unii-f0w6etz4e5, --arabinose, aldehydo-d-arabinose, f0w6etz4e5
InChI Key SRBFZHDQGSBBOR-UHFFFAOYNA-N
Molecular Weight (g/mol) 150.13
PubChem CID 66308
ChEBI CHEBI:46983
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.