Learn More
D-Arabinose, TRC
Codice prodotto. 30348667
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30348667 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30348667 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA7642032.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico D-(-)-Arabinose
CAS 10323-20-3
Formula molecolare C5 H10 O5
Quantità 2.5 g
Sinonimo Arabinose, D- (8CI), (-)-Arabinose, Anhydroarabinose, D-(-)-Arabinose
InChI Formula InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m1/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
IUPAC Name (2S,3R,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
Molecular Weight (g/mol) 150.13
Peso formulazione 150.0528