Learn More
D-(-)-Arabinose (White Powder), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10216054
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 10216054
Marca: Fisher BioReagents BP2504100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
D-(-)-Arabinose is a component used for culture media.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico D-(-)-Arabinose
CAS 28697-53-2
Punto di fusione 152°C
Colore White
Intervallo percentuale saggio ≥99 %
Imballaggio Amber Glass
Formula molecolare C5H10O5
Numero MDL MFCD00064361,MFCD20731172,MFCD00006609,MFCD00066648,MFCD09864633
Quantità 100 g
Rotazione specifica -107 to -97° (+ or -)
Sinonimo alpha-d-arabinopyranose, 2s,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, d--arabinose, alpha-arabinose, a-d-arabinopyranose, alpha-d-arabinopyranose 9ci, 2s,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol
InChI Key PYMYPHUHKUWMLA-DEOSMSJNSA-N
SMILES OCC(O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
IUPAC Name (4S,5R)-oxane-2,3,4,5-tetrol
Molecular Weight (g/mol) 150.13
PubChem CID 71313478
Peso formulazione 150.07
Percent Purity 99% min.
Forma fisica Powder or Solid