Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Aspartic acid, 99+%
Codice prodotto. 10574274 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10574274
Marca: Thermo Scientific Chemicals 204260050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1783-96-6 | C4H7NO4 | 133.103 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1783-96-6
Formula molecolare C4H7NO4
Molecular Weight (g/mol) 133.103
Numero MDL MFCD00063081
InChI Key CKLJMWTZIZZHCS-UWTATZPHSA-N
Sinonimo d-aspartic acid, r-2-aminosuccinic acid, d-aspartate, h-d-asp-oh, r-aspartic acid, --aspartic acid, aspartic acid d-form, 2r-2-aminobutanedioic acid, d---aspartic acid, aspartic acid, d
PubChem CID 83887
ChEBI CHEBI:17364
IUPAC Name (2R)-2-aminobutanedioic acid
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico D(-)-Aspartic acid
Punto di fusione >300.0°C
Nota nome 99+%
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Perdita all'essiccatura 0.4% max. (105°C, 3 hrs)
Altri aminoacidi 0.3% max. (TLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Residuo dopo la combustione 0.1% max.
Beilstein 04, 471
Rotazione specifica − 25.80
Indice di Merck 15, 830
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol and ether
Condizione di rotazione specifica − 25.80 (20.00°C c=5,5N HCl)
Quantità 5 g
Peso formulazione 133.1
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Crystalline Powder