Learn More
D-beta-Prolinol, 95%
Codice prodotto. 15414268
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15414268 250 mg 250mg
15404268 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15414268 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H57871.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 110013-18-8 | C5H11NO | 101.149 g/mol
It is an intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is an intermediate in organic syntheses.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Hygroscopic. Store at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110013-18-8
Formula molecolare C5H11NO
Molecular Weight (g/mol) 101.149
Numero MDL MFCD09607969
InChI Key QOTUIIJRVXKSJU-RXMQYKEDSA-N
Sinonimo r-pyrrolidin-3-ylmethanol, 3r-pyrrolidin-3-ylmethanol, 3r-pyrrolidin-3-yl methanol, r-3-hydroxymethyl pyrrolidine, d-beta-prolinol, 3-pyrrolidinemethanol, 3r, r-3-pyrrolidin-methanol, r-3-pyrrolidinemethanol, 3r-3-pyrrolidinemethanol
PubChem CID 7446913
IUPAC Name [(3R)-pyrrolidin-3-yl]methanol
SMILES C1CNCC1CO
Specifica
Materiale o nome chimico D-beta-Prolinol
Densità 0.979
Punti di ebollizione 173°C to 177°C
Quantità 250 mg
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 101.15
Percent Purity 95%