Learn More
D-Biotin, ≥97.5%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11308609 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11308609 1 g 1g
11318609 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11308609 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210102301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    113.40€ / 1g
    Risparmia 6.60€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-08-2026
Identificatori chimici
CAS 58-85-5
Formula molecolare C10H16N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 244.31
Numero MDL MFCD00005541
InChI Key YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
IUPAC Name 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoic acid
SMILES OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Specifica
Materiale o nome chimico D-Biotin
Colore White
Intervallo percentuale saggio ≥97.5%
Quantità 1 g
Peso formulazione 244.3
Forma fisica Crystalline Powder