Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Biotin, 98%
Codice prodotto. 10043120 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
500mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10043120 1 g Glass Bottle 1g
10053120 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
10308013 5 g Bottiglia in vetro 5g
11956881 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10043120 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 230090010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 58-85-5 | C10H16N2O3S | 244.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58-85-5
Formula molecolare C10H16N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 244.31
Numero MDL MFCD00005541
InChI Key YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
IUPAC Name 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoic acid
SMILES OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Specifica
Materiale o nome chimico D(+)-Biotin
Punto di fusione 231.0°C to 233.0°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Indice di Merck 15,1236
Rotazione specifica + 89.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.22g/L (25°C). Other solubilities: more soluble in hot water and dil. alkali,0.8g/L alcohol,insoluble in most other common organic solvents
Peso formulazione 244.31
Percent Purity 98%