Learn More
D-Biotin, BAKER™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15588674
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15588674 1 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15588674 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 27200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    852.00€
    380.28€ / 1g
    Risparmia 471.72€
    55% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
A grade of chemicals for laboratory use
Specifica
Materiale o nome chimico D-Biotin
CAS 58-85-5
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Formula molecolare C10H16N2O3S
Numero MDL MFCD00005541
Quantità 1 g
Sinonimo biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
InChI Key YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
IUPAC Name 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 244.31
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
Peso formulazione 244.31