Learn More
D-Biotin, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10746064
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10746064 1 g Amber Glass 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10746064 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP2321
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Edge
D-Biotin, which forms a stable complex with Avidin, is useful in the study of Avidin-Biotin interactions and in affinity chromatography.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vettore alfa Biotin
Materiale o nome chimico D-Biotin
CAS 58-85-5
Punto di fusione 228.9°C
Colore White
pH 4.5
Intervallo percentuale saggio ≥99 %
Imballaggio Amber Glass
Formula molecolare C10H16N2O3S
Numero MDL MFCD00005541
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 1236
Rotazione specifica +89 to +93° (+ or -)
Sinonimo biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
InChI Key YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
IUPAC Name 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 244.31
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
Peso formulazione 244.31
Pressione del vapore Negligible
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Solid