Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Calcium pantothenate, 98%
Codice prodotto. 10358270 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10358270 5 g Glass Bottle 5g
10439871 100 g Plastic Bottle 100g
10712964 500 g Plastic Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10358270 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 243300050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 137-08-6 | C18H32CaN2O10 | 476.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 137-08-6
Formula molecolare C18H32CaN2O10
Molecular Weight (g/mol) 476.54
Numero MDL MFCD00002766
InChI Key FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L
Sinonimo calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r
PubChem CID 131847364
IUPAC Name calcium;3-[[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoic acid
SMILES [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O
Specifications
Materiale o nome chimico D-Calcium pantothenate
Punto di fusione 190°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 8.2 to 8.6% (Ca) On dried substance (Complexometry)
Perdita all'essiccatura 5.0% max. (105°C, 3 hrs)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare [HOCH2C(CH3)2CHOHCONHCH2CH2COO]2Ca
Rotazione specifica + 25
Indice di Merck 15, 7118
Informazioni di solubilità Solubility in water: 350g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerine,very slightly soluble in ethanol,insoluble in ether,chloroform
Quantità 5 g
Peso formulazione 476.52
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder