Learn More
D(+)-Carvone, 98%, synthetic
Code produit 10135922 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantità Imballaggio Conditionnement
10135922 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10401343 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10135922 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 377840250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Add to basket
Edge
CAS: 2244-16-8 | C10H14O | 150.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2244-16-8
Formula molecolare C10H14O
Molecular Weight (g/mol) 150.22
Numero MDL MFCD00062997
InChI Key ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
Sinonimo d-carvone, +-carvone, s-+-carvone, s-carvone, s-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-enone, +-s-carvone, carvone, +, d +-carvone, carvol, s-+-p-mentha-6,8-dien-2-one
PubChem CID 16724
ChEBI CHEBI:15399
IUPAC Name (5S)-2-methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-one
SMILES CC1=CCC(CC1=O)C(=C)C
Specifications
Materiale o nome chimico D(+)-Carvone
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9560g/mL
Punti di ebollizione 230.0°C
Punto d'infiammabilità 97°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4950 to 1.5010
Quantità 25 mL
Gravità specifica 0.956
Condizione di rotazione specifica + 57.00 (20.00°C c=neat)
Rotazione specifica + 57.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, chloroform,, propylene glycol and mineral oils, insoluble in glycerol
Peso formulazione 150.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid