Learn More
D-(+)-Carvone, TRC
Codice prodotto. 30134671
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134671 25 g 25g
30135972 100 g 100g
30007781 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134671 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC18469025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2244-16-8
Formula molecolare C10 H14 O
Molecular Weight (g/mol) 150.22
Sinonimo 2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (5S)-, 2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (S)-, p-Mentha-6,8-dien-2-one, (S)-(+)- (8CI), (+)-Carvone, (5S)-2-Methyl-5-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-one, (S)-(+)-Carvone, (S)-(+)-p-Mentha-6,8-dien-2-one, (S)-2-Methyl-5-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-one, (S)-Carvone, Carvone, (+)-, D-(+)-Carvone, D-Carvone, Talent, d-1-Methyl-4-isopropenyl-6-cyclohexen-2-one, d-Carvone
IUPAC Name (5S)-2-methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-one
SMILES CC(=C)[C@H]1CC=C(C)C(=O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico (+)-Carvone
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m0/s1
Peso formulazione 150.1045