Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Cellobiose, 98%
Codice prodotto. 10207603 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10207603 100 g Bottiglia in vetro 100g
10346410 5 g Bottiglia in vetro 5g
10162660 25 g Bottiglia in vetro 25g
10297213 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10207603 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 108461000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 528-50-7 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 528-50-7
Formula molecolare C12H22O11
Molecular Weight (g/mol) 342.30
Numero MDL MFCD00136034
InChI Key GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo d-+-cellobiose, 4-o-beta-glucopyranosyl-d-glucose
PubChem CID 57370084
IUPAC Name (3S,4S,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(3S,4R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Specifica
Materiale o nome chimico D(+)-Cellobiose
Punto di fusione 239°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Beilstein 31, 380
Indice di Merck 15, 1963
Condizione di rotazione specifica + 34.00 (20.00°C c=1,H2O,15 hrs.)
Rotazione specifica + 34
Informazioni di solubilità (5% in water) Clear colorless
Peso formulazione 342.29
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Crystalline Powder