Learn More
D(+)-Cellobiose; ≥99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11473240 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11473240 100 g 100g
11443240 5 g 5g
11453240 10 g 10g
11463240 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11473240 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210129880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    528.00€
    502.95€ / 100g
    Risparmia 25.05€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Cellobiose is a disaccharide composed of two glucose molecules; These are β-1,4-glycosidically linked. It is reducing sugar, which is readily soluble in polar solvents such as water and ethanol
Identificatori chimici
CAS 528-50-7
Formula molecolare C12H22O11
Molecular Weight (g/mol) 342.30
Numero MDL MFCD00136034
InChI Key GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo d-+-cellobiose, 4-o-beta-glucopyranosyl-d-glucose
PubChem CID 57370084
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Specifica
Materiale o nome chimico D(+)-Cellobiose
Colore White
Intervallo percentuale saggio ≥99%
Quantità 100 g
IUPAC Name 2-(hydroxymethyl)-6-{[4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol
Peso formulazione 342.3
Percent Purity ≥99%
Grado Not Available
Forma fisica Crystalline Powder