Learn More
D(+)-Cellobiose; 99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11483000 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11483000 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11483000 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210031910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.00€
    446.25€ / 10g
    Risparmia 22.75€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Major electron acceptor molecule in biological oxidations that acts as a coenzyme for hydride-transfer enzymes.
Specifica
Materiale o nome chimico D(+)-Cellobiose
CAS 528-50-7
Colore White
Intervallo percentuale saggio 0.99
Formula molecolare C12H22O11
Numero MDL MFCD00136034
Quantità 10 g
Sinonimo d-+-cellobiose, 4-o-beta-glucopyranosyl-d-glucose
InChI Key GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
IUPAC Name (3S,4S,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(3S,4R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
Molecular Weight (g/mol) 342.30
PubChem CID 57370084
Peso formulazione 342.3
Percent Purity 93%
Forma fisica Crystalline Powder