Learn More
D-(+)-Cellobiose, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11483240 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11483240 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11483240 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210129890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1650.00€
    1569.75€ / 500g
    Risparmia 80.25€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Readily soluble in polar solvents, such as water and ethanol. D-(+)-Cellobiose, MP Biomedicals is a disaccharide composed of two glucose molecules. It is a reducing sugar that is used as a cell culture media supplement. These are β-1,4-glycosidically
Specifica
CAS 528-50-7
Punto di fusione 229°C to 239°C
Formula molecolare C12H22O11
Numero MDL MFCD00136034
Quantità 500 g
Sinonimo d-+-cellobiose, 4-o-beta-glucopyranosyl-d-glucose
Informazioni di solubilità Soluble in water 4% (clear colorless solution); insoluble in alcohol and ether.
InChI Key GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Optical Rotation +34° ± 3° (c=4, water)
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
IUPAC Name (3S,4S,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(3S,4R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
Molecular Weight (g/mol) 342.30
PubChem CID 57370084
Peso formulazione 342.3
Percent Purity ≥99%
Grado Not Available
Forma fisica Powder