Learn More
D-(+)-Cellobiose, TRC
Codice prodotto. 30368188
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30368188 25 g -
30361059 10 mg -
30356397 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30368188 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC25500025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 528-50-7
Formula molecolare C12 H22 O11
Molecular Weight (g/mol) 342.3
Sinonimo Cellobiose (8CI), 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucose, 4-β-D-Glucopyranosyl-D-glucopyranose, Cellobiose 90, Cellose, D-(+)-Cellobiose, D-Cellobiose, Sun Cellobio K, D(+)-Cellobiose
IUPAC Name (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexanal
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico D-(+)-Cellobiose
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12-/m0/s1
Peso formulazione 342.1162