Learn More
D-chiro Inositol, TRC
Codice prodotto. 30136717
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136717 500 mg 500mg
30132686 1 g 1g
30005180 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136717 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI666055500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 643-12-9
Formula molecolare C6 H12 O6
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Sinonimo D-chiro-Inositol, Inositol, D-chiro- (8CI), (+)-chiro-Inositol, D-(+)-chiro-Inositol, D-Inositol
IUPAC Name cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico D-chiro Inositol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m0/s1
Peso formulazione 180.0634
Percent Purity >95%