Learn More
D-Cycloserine, MedChemExpress
Descrizione
D-Cycloserine is an antibiotic which targets sequential bacterial cell wall peptidoglycan biosynthesis enzymes. D-Cycloserine is a partial NMDA agonist that can improve cognitive functions. D-Cycloserine can be used for multidrug-resistant tuberculosis research.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | D-Cycloserine |
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 68-41-7 |
| Colore | Off-White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C3H6N2O2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Informazioni di solubilità | H2O : 25 mg/mL (244.88 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (9.80 mM; Need warming) |
| SMILES | O=C1[C@H](N)CON1 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only