missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Molecular weight: 102.09 Da
- Purity: >99%
- Chemical structure: (R)-4-amino-1,2-oxazolidin-3-one (100%)
- Activity: Partial agonist at the NMDA receptor glycine recognition site
- Biological effect: Enhances learning and memory in vivo; performance enhancer in cognitive models
- CAS Number: 68-41-7
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Alternate Part Number | ab146677 |
| Tampone | 100% (R)-4-amino-1,2-oxazolidin-3-one |
| Content And Storage | Store at -20°C. |
| Forma | Powder |
| Shipping Condition | Ambient |
| Substrate Properties | Chemical Substrate |
| Target Molecule | NMDA Receptor (Glycine Recognition Site) |
| Formulazione | 100% (R)-4-amino-1,2-oxazolidin-3-one |
| Quantità | 5 g |
| Da utilizzare con (applicazione) | NMDA receptor agonist, learning and memory research, cognitive models |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?