Learn More
IBA Lifesciences D-Destiobiotina
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12753064 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
12753064 1 g Pezzo
12763064 5 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12753064 Fornitore IBA Lifesciences N. del fornitore 21000002
Edge
Desthiobiotin powder for preparation of Strep-Tactin™ elution buffer
Desthiobiotin is a modified form of biotin that displaces Strep-tag™II and Twin-Strep-tag™ fusion proteins from the modified biotin-binding pocket of Strep-Tactin™ in a competitive manner, resulting in a mild elution.
Desthiobiotin powder can be used for preparation of Strep-Tactin™ elution buffer, Buffer E.
Please note that desthiobiotin is not applicable for elution from Strep-Tactin™XT resins.
Specifica
Materiale o nome chimico Destiobiotina
Da utilizzare con (applicazione) Per l'eluizione di proteine Strep-tag II da Strep-Tactin
Quantità 1 g
Esclusivamente per scopi di ricerca.