Learn More
D-(+)-Dextrose, Anhydrous
Codice prodotto. 15835128 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 lb.
25 lb.
100 lb.
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
11339.80g
2268g
45359.20g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15835128 100 lb. Plastic bottle 45359.20g
15815128 5 lb. Plastic bottle 2268g
15825128 25 lb. Plastic bottle 11339.80g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15835128 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J14535.Q5
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 50-99-7 | C6H12O6 | 180.156 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-99-7
Formula molecolare C6H12O6
Molecular Weight (g/mol) 180.156
Numero MDL MFCD00063774
InChI Key GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Sinonimo 2 r,3 s,4 r,5 r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC Name (2 R,3 S,4 R,5 R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico D-(+)-Dextrose
Punto di fusione 147°C to 153°C
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH2OH(CHOH)4CHO
Quantità 100 lb.
Beilstein 1281608
Peso formulazione 180.16
Forma fisica Crystalline Powder