missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-erythro-Dihydro-D-sphingosine-1-phosphate, TRC

Codice prodotto. 30003622
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30003622 5 mg 5mg
30003958 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30003622 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4495005MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 19794-97-9
Formula molecolare C18 H40 N O5 P
Molecular Weight (g/mol) 381.49
IUPAC Name [(2S,3R)-2-amino-3-hydroxyoctadecyl] dihydrogen phosphate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@@H](N)COP(=O)(O)O

Specifica

Materiale o nome chimico D-erythro-Dihydro-D-sphingosine-1-phosphate
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H40NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h17-18,20H,2-16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/t17-,18+/m0/s1
Peso formulazione 381.2644
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.