Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-erythro-Sphingosine 1-phosphate, 96%
Codice prodotto. 10019580 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10019580 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10019580 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 328520010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 26993-30-6 | C18H38NO5P | 379.5 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico D-erythro-Sphingosine 1-phosphate
CAS 26993-30-6
Colore Colorless
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min
Formula molecolare C18H38NO5P
Numero MDL MFCD00274457
Quantità 1 mg
Sinonimo sphingosine 1-phosphate, sphingosine-1-phosphate, c18-sphingosine 1-phosphate, d-erythro-sphingosine-1-phosphate, sphing-4-enine 1-phosphate, d-erythro-sphingosine 1-phosphate, sphingosine 1-phosphic acid, s1p, sphing-4-enine-1-phosphate, 2s,3r,4e-2-amino-3-hydroxyoctadec-4-en-1-yl dihydrogen phosphate
InChI Key DUYSYHSSBDVJSM-KRWOKUGFSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCC=CC(C(COP(=O)(O)O)N)O
IUPAC Name [(E,2S,3R)-2-amino-3-hydroxyoctadec-4-enyl] dihydrogen phosphate
Molecular Weight (g/mol) 379.5
PubChem CID 5283560
ChEBI CHEBI:37550
Peso formulazione 379.5
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • D-erythro-Sphingosine 1-phosphate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.