Learn More
D-erythro-Sphingosine-1-phosphate, TRC
Codice prodotto. 30012659
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012659 10 mg 10mg
30011726 5 mg 5mg
30008384 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012659 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS68150010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26993-30-6
Formula molecolare C18 H38 N O5 P
Molecular Weight (g/mol) 379.47
IUPAC Name [(E,2S,3R)-2-amino-3-hydroxyoctadec-4-enyl] dihydrogen phosphate
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)COP(=O)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico D-erythro-Sphingosine-1-Phosphate
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H38NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h14-15,17-18,20H,2-13,16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
Peso formulazione 379.2488