Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-erythro-Sphingosine, 99+%, synthetical
Codice prodotto. 10524871 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10524871 50 mg Bottiglia in vetro 50mg
10594141 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10524871 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 331530500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 123-78-4 | C18H37NO2 | 299.5 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-78-4
Formula molecolare C18H37NO2
Molecular Weight (g/mol) 299.5
Numero MDL MFCD00036751
InChI Key WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
Sinonimo sphingosine, d-erythro-sphingosine, 4-sphingenine, d-sphingosine, sphing-4-enine, cerebroside, sphingenine, 4-trans-sphingenine, trans-d-erythro-2-amino-4-octadecene-1,3-diol, 2s,3r,4e-2-amino-4-octadecene-1,3-diol
PubChem CID 5280335
ChEBI CHEBI:16393
IUPAC Name (E,2S,3R)-2-aminooctadec-4-ene-1,3-diol
SMILES CCCCCCCCCCCCCC=CC(C(CO)N)O
Specifica
Materiale o nome chimico D-erythro-Sphingosine
Nota nome 99+%
Punto di fusione 81.0°C to 82.0°C
Colore White to Cream
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 50 mg
Indice di Merck 15, 8874
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in acetone, soluble in chloroform and dichloromethane
Peso formulazione 299.5
Percent Purity 99+%
Forma fisica Powder or Waxy Solid