Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-erythro-Sphingosine, 99+%, synthetical
Codice prodotto. 10594141 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250mg
50mg
Codice prodotto. 10594141
Marca: Thermo Scientific Chemicals 331532500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 123-78-4 | C18H37NO2 | 299.5 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-78-4
Formula molecolare C18H37NO2
Molecular Weight (g/mol) 299.5
Numero MDL MFCD00036751
InChI Key WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
Sinonimo sphingosine, d-erythro-sphingosine, 4-sphingenine, d-sphingosine, sphing-4-enine, cerebroside, sphingenine, 4-trans-sphingenine, trans-d-erythro-2-amino-4-octadecene-1,3-diol, 2s,3r,4e-2-amino-4-octadecene-1,3-diol
PubChem CID 5280335
ChEBI CHEBI:16393
IUPAC Name (E,2S,3R)-2-aminooctadec-4-ene-1,3-diol
SMILES CCCCCCCCCCCCCC=CC(C(CO)N)O
Specifica
Materiale o nome chimico D-erythro-Sphingosine
Nota nome 99+%
Punto di fusione 81.0°C to 82.0°C
Colore White to Cream
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Indice di Merck 15, 8874
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in acetone, soluble in chloroform and dichloromethane
Peso formulazione 299.5
Percent Purity 99+%
Forma fisica Powder or Waxy Solid