Learn More
D-Fructose 1,6-Biphosphate Dicalcium Salt, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | D-Fructose 1,6-Biphosphate Dicalcium Salt |
| CAS | 6055-82-9 |
| Formula molecolare | C6H10Ca2O12P2 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 1,6-Bis(dihydrogen phosphate) D-Fructose Calcium Salt, Calcium Fructose Diphosphate, Candiolin |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H14O12P2.2Ca/c7-3(1-17-19(11,12)13)5(9)6(10)4(8)2-18-20(14,15)16;;/h3,5-7,9-10H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,14,15,16);;/q;2*+2/p-4/t3-,5-,6-;;/m1../s1 |
| SMILES | [Ca+2].[Ca+2].O[C@H]1[C@H](O)C(O)(COP(=O)([O-])[O-])O[C@@H]1COP(=O)([O-])[O-] |
| Molecular Weight (g/mol) | 416.24 |
| Peso formulazione | 415.8899 |