Learn More
D-Fructose 1,6-Biphosphate Dicalcium Salt, TRC
Codice prodotto. 30400074
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30400074 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30400074 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF79253510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico D-Fructose 1,6-Biphosphate Dicalcium Salt
CAS 6055-82-9
Formula molecolare C6H10Ca2O12P2
Quantità 10 g
Sinonimo 1,6-Bis(dihydrogen phosphate) D-Fructose Calcium Salt, Calcium Fructose Diphosphate, Candiolin
InChI Formula InChI=1S/C6H14O12P2.2Ca/c7-3(1-17-19(11,12)13)5(9)6(10)4(8)2-18-20(14,15)16;;/h3,5-7,9-10H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,14,15,16);;/q;2*+2/p-4/t3-,5-,6-;;/m1../s1
SMILES [Ca+2].[Ca+2].O[C@H]1[C@H](O)C(O)(COP(=O)([O-])[O-])O[C@@H]1COP(=O)([O-])[O-]
Molecular Weight (g/mol) 416.24
Peso formulazione 415.8899