Learn More
D-Fructose 6-phosphate Disodium Hydrate, TRC
Codice prodotto. 30392311
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30392311 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30392311 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF7955531G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico D-Fructose-6-phosphate Disodium Salt
CAS 26177-86-6
Formula molecolare C6H11O9P . 2Na . xH2O
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C6H13O9P.2Na/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;/h4-7,9-11H,1-2H2,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2/t4-,5-,6-;;/m1../s1
SMILES O=C(CO)[C@H]([C@@H]([C@@H](COP(O[Na])(O[Na])=O)O)O)O.[H2O]
IUPAC Name [sodiooxy-[(2R,3R,4S)-2,3,4,6-tetrahydroxy-5-oxohexoxy]phosphoryl]oxysodium
Molecular Weight (g/mol) 322.11
Peso formulazione 322