Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Fructose, 99%
Codice prodotto. 10307440 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10307440 500 g Plastic bottle 500g
10397430 1 kg Plastic bottle 1kg
10634642 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
11984041 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10307440 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 161355000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
D(-)-Fructose, 99%, C6H12O6, CAS Number-57-48-7, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, arabino-hexulose, d--fructose, d---fructose, d-levulose, fructose, d, furucton, keto-d-fructose, krystar 300, sugar, fruit, 500g, Passes test, 98.5% min, 31,321, CHEBI:48095, 50ppm max, White, 200-333-3 | CAS: 57-48-7 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-48-7
Formula molecolare C6H12O6
Molecular Weight (g/mol) 180.16
InChI Key BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Sinonimo d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
PubChem CID 5984
ChEBI CHEBI:48095
IUPAC Name (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico D(-)-Fructose
Punto di fusione 103.0°C to 105.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.5% (70°C, 4 hrs) (vacuum) max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 500 g
Beilstein 31,321
Indice di Merck 15,4302
Condizione di rotazione specifica − 92.25 (20.00°C c=10,H2O,on dry sub.)
Rotazione specifica − 92.25
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,pyridine,ether,ethylamine,and methylamine
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals