Learn More
D(-)-Fructose, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10111620 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10111620 100 g 100g
10488210 500 g 500g
10579760 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10111620 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore F/1952/48
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
D(-)-Fructose, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-48-7
Formula molecolare C6H12O6
Molecular Weight (g/mol) 180.156
Numero MDL 148910
InChI Key BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Sinonimo d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
PubChem CID 5984
ChEBI CHEBI:48095
IUPAC Name (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Specifica
Punto di fusione 103°C
Colore White
pH 5 to 7
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 100 g
Peso formulazione 180.16g/mol
Forma fisica Solid