Descrizione
D(-)-Fructose, Certified AR for Analysis
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | 103°C |
| Colore | White |
| pH | 5 to 7 |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Quantità | 1 kg |
| Peso formulazione | 180.16g/mol |
| Forma fisica | Solid |