Learn More
D(-)-Fructose, specified according the requirements of USP
Codice prodotto. 15209315 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15209315 1 kg 1kg
15229315 250 g 250g
15219315 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15209315 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 451960010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 57-48-7 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-48-7
Formula molecolare C6H12O6
Molecular Weight (g/mol) 180.16
InChI Key BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Sinonimo d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
PubChem CID 5984
ChEBI CHEBI:48095
IUPAC Name (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico D(-)-Fructose
Punto di fusione 103.0°C to 105.0°C
Residuo della combustione 0.5% max
Quantità 1 kg
Indice di Merck 15,4302
Rotazione specifica − 92.25
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,pyridine,ether,ethylamine,and methylamine
Peso formulazione 180.16